Ácido (4-hidroxifenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
L15594.03
L15594.06
L15594.03EA
64.2
EUR
L15594.03
L15594.06
Ácido (4-hidroxifenil)metabórico ≥97%
Ácido (4-hidroxifenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 71597-85-8
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 2963491
Formula:
C₆H₇BO₃ MW: 137.93 g/mol Pto. de fusión: ∼ 285 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074628 Núm. CAS: 71597-85-8 |