Ácido (4-hidroxifenil)metabórico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
8.43854.0001EA 61.7 EUR
8.43854.0001 8.43854.0005 8.43854.9999
Ácido (4-hidroxifenil)metabórico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido (4-hidroxifenil)metabórico
Formula: C₆H₇BO₃
MW: 137,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074628
Núm. CAS: 71597-85-8