Ácido (2-bromofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-bromofenilborano
379990050 379990250 379991000
ACRO379990050EA 111 EUR
ACRO379990050 ACRO379990250 ACRO379991000
Ácido (2-bromofenil)metabórico 97%
Ácido (2-bromofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83 g/mol
Pto. de fusión: 109…114 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01114672
Núm. CAS: 244205-40-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %