Ácido (2-bromofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18581.03
L18581.06
L18581.99
L18581.03EA
48.5
EUR
L18581.03
L18581.06
L18581.99
Ácido (2-bromofenil)metabórico ≥98%
Ácido (2-bromofenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 244205-40-1
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 8542615
Formula:
C₆H₆BBrO₂ Pto. de fusión: 108…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01114672 Núm. CAS: 244205-40-1 |