Ácido (3,5-dibromofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23863.06
B23863.14
B23863.06EA
126
EUR
B23863.06
B23863.14
Ácido (3,5-dibromofenil)metabórico ≥97%
Ácido (3,5-dibromofenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 117695-55-3
Molecular Formula: C6H5BBr2O2
Formula Weight: 279.73
Melting Point:
Formula:
C₆H₅BBr₂O₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075725 Núm. CAS: 117695-55-3 |