Ácido (3-bromofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
358940010 358940050
ACRO358940010EA 37.9 EUR
ACRO358940010 ACRO358940050
Ácido (3-bromofenil)metabórico 97%
Ácido (3-bromofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BBrO₂
Pto. de fusión: 175…177 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00239386
Núm. CAS: 89598-96-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %