Ácido (3-bromofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-3-bromofenilborano
L16354.06
L16354.14
L16354.06EA
67.3
EUR
L16354.06
L16354.14
Ácido (3-bromofenil)metabórico ≥98%
Ácido (3-bromofenil)metabórico
Purity: 98+%
CAS No.: 89598-96-9
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 3127104
Formula:
C₆H₆BBrO₂ MW: 200.83 g/mol Pto. de fusión: 164…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00239386 Núm. CAS: 89598-96-9 |