Ácido (4-bromofenil)metabórico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-bromofenilborano
107280050 107280250
ACRO107280050EA 99 EUR
ACRO107280050 ACRO107280250
Ácido (4-bromofenil)metabórico 98%
Ácido (4-bromofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83 g/mol
Pto. de fusión: 287…292 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002104
Núm. CAS: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %