Ácido (4-bromofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-4-bromofenilborano
L01565.03
L01565.06
L01565.14
L01565.03EA
30.4
EUR
L01565.03
L01565.06
L01565.14
Ácido (4-bromofenil)metabórico ≥97%
Ácido (4-bromofenil)metabórico
Purity: 97+%
CAS No.: 5467-74-3
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 282-286°
Beilstein Reference: 2936347
Formula:
C₆H₆BBrO₂ MW: 200,83 g/mol Pto. de fusión: 282…286 °C Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002104 Núm. CAS: 5467-74-3 EINECS: 226-779-9 |