2-Bromo-1,3,5-triclorobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,4,6-trichlorobenzene
B25000.06 B25000.14
B25000.06EA 76.7 EUR
B25000.06 B25000.14
2-Bromo-1,3,5-triclorobenceno ≥97%
2-Bromo-1,3,5-triclorobenceno
Purity: 97% CAS No.: 19393-96-5 Molecular Formula: C6H2BrCl3 Formula Weight: 260.34 MDL No.: MFCD00060653
Formula: C₆H₂BrCl₃
MW: 260,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060653
Núm. CAS: 19393-96-5