Ácido 3-bromo-4-clorobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L19244.03 L19244.06
L19244.03EA 66.8 EUR
L19244.03 L19244.06
Ácido 3-bromo-4-clorobenzoico ≥97%
Ácido 3-bromo-4-clorobenzoico
Purity: 97% CAS No.: 42860-10-6 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 2438796
Formula: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Pto. de fusión: 218…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079706
Núm. CAS: 42860-10-6