Ácido 4-bromo-3-clorobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27252.14
H27252.06
H27252.14EA
263
EUR
H27252.14
H27252.06
Ácido 4-bromo-3-clorobenzoico ≥97%
Ácido 4-bromo-3-clorobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 25118-59-6
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Odour: Odourless
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD08276864
Formula:
C₇H₄BrClO₂ Pto. de fusión: 220…225 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08276864 Núm. CAS: 25118-59-6 |