1-Bromo-3-cloro-5-fluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16597.06
A16597.14
A16597.06EA
39
EUR
A16597.06
A16597.14
1-Bromo-3-cloro-5-fluorobenceno ≥98%
1-Bromo-3-cloro-5-fluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 33863-76-2
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Refractive Index: 1.5470
Beilstein Reference: 2432912
Formula:
C₆H₃BrClF Densidad: 1,72 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070747 Núm. CAS: 33863-76-2 |