5-Bromo-2-clorofluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-cloro-3-fluorobenceno
A15745.14
A15745.22
A15745.14EA
92
EUR
A15745.14
A15745.22
5-Bromo-2-clorofluorobenceno ≥98%
5-Bromo-2-clorofluorobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 60811-18-9
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 62-64°/9mm
MDL No.: MFCD00042519
Formula:
C₆H₃BrClF MW: 209.44 g/mol Pto. Ebullición: 62…64 °C (9 mmHg) Densidad: 1.710 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042519 Núm. CAS: 60811-18-9 |