2-Bromo-4,6-dicloroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A18436.14
A18436.22
A18436.14EA
46.8
EUR
A18436.14
A18436.22
2-Bromo-4,6-dicloroanilina ≥98%
2-Bromo-4,6-dicloroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 697-86-9
Molecular Formula: C6H4BrCl2N
Formula Weight: 240.92
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2089686
Formula:
C₆H₄BrCl₂N MW: 240,91 g/mol Pto. Ebullición: 273 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040936 Núm. CAS: 697-86-9 |