3-Bromo-4-cloroanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18660.03
A18660.06
A18660.03EA
24.6
EUR
A18660.03
A18660.06
3-Bromo-4-cloroanísol ≥98%
3-Bromo-4-cloroanísol
Purity: 98%
CAS No.: 2732-80-1
Molecular Formula: C7H6BrClO
Formula Weight: 221.48
MDL No.: MFCD00070739
Formula:
C₇H₆BrClO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070739 Núm. CAS: 2732-80-1 |