2-Bromo-5-cloroanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
B25512.06
B25512.14
B25512.06EA
106
EUR
B25512.06
B25512.14
2-Bromo-5-cloroanísol ≥98%
2-Bromo-5-cloroanísol
Purity: 98+%
CAS No.: 174913-09-8
Molecular Formula: C7H6BrClO
Formula Weight: 221.48
Refractive Index: 1.5875
Formula:
C₇H₆BrClO MW: 221.48 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03790889 Núm. CAS: 174913-09-8 |