Cloruro de 2-bromobenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
106750100 106750500
ACRO106750100EA 57.7 EUR
ACRO106750100 ACRO106750500
Cloruro de 2-bromobenzoilo 98%
Cloruro de 2-bromobenzoilo
Formula: C₇H₄BrClO
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 11 °C
Densidad: 1,67 g/cm³
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000655
Núm. CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5947 to 1.5967 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.03
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %