Cloruro de 2-bromobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
A14520.09
A14520.18
A14520.30
A14520.09EA
40.5
EUR
A14520.09
A14520.18
A14520.30
Cloruro de 2-bromobenzoilo ≥98%
Cloruro de 2-bromobenzoilo
Purity: 98%
CAS No.: 7154-66-7
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.47
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5960
Melting Point: 10°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 508506
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000655
Formula:
C₇H₄BrClO MW: 219.46 g/mol Pto. Ebullición: 245 °C Pto. de fusión: 10 °C Densidad: 1.674 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000655 Núm. CAS: 7154-66-7 EINECS: 230-507-4 UN: 3265 ADR: 8 II |