Cloruro de 3-bromobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de m-bromobenzoilo
A15256.09 A15256.18 A15256.30
A15256.09EA 38.5 EUR
A15256.09 A15256.18 A15256.30
Cloruro de 3-bromobenzoilo ≥98%
Cloruro de 3-bromobenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 1711-09-7 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 247-251° Beilstein Reference: 1635505 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000669
Formula: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Pto. Ebullición: 247…251 °C
Densidad: 1,666
Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000669
Núm. CAS: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
UN: 3265
ADR: 8,II