Cloruro de 4-bromobenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Bromobenzoyl chloride
106760100 106760250 106761000
ACRO106760100EA 48.5 EUR
ACRO106760100 ACRO106760250 ACRO106761000
Cloruro de 4-bromobenzoilo 98%
Cloruro de 4-bromobenzoilo
Formula: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Pto. Ebullición: 246 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 36…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000683
Núm. CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g
Titrable base ≤0.003 meq/g