Cloruro de 4-bromobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Bromobenzoyl chloride
L03794.09 L03794.18
L03794.09EA 45.8 EUR
L03794.09 L03794.18
Cloruro de 4-bromobenzoilo ≥98%
Cloruro de 4-bromobenzoilo
Purity: 98+% CAS No.: 586-75-4 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 636641 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000683
Formula: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Pto. Ebullición: 246 °C
Pto. de fusión: 38…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000683
Núm. CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II