2-Bromobenzohidrazida 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 2-Bromobenzohydrazide, 2-Bromobenzoic acid hydrazide, 2-Bromobenzoic hydrazide
L00937.06
L00937.14
L00937.06EA
43.8
EUR
L00937.06
L00937.14
2-Bromobenzohidrazida 98
2-Bromobenzohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 29418-67-5
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1941021
Formula:
C₇H₇BrN₂O MW: 215.05 g/mol Pto. de fusión: 152…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051577 Núm. CAS: 29418-67-5 EINECS: 249-614-2 |