3-Bromobenzohidrazida 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromobenzoic hydrazide
A19628.06
A19628.14
A19628.06EA
71.6
EUR
A19628.06
A19628.14
3-Bromobenzohidrazida 98
3-Bromobenzohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 39115-96-3
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 1945814
Formula:
C₇H₇BrN₂O MW: 215.05 g/mol Pto. Ebullición: 366 Pto. de fusión: 154…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007600 Núm. CAS: 39115-96-3 EINECS: 254-298-4 |