4-Bromobenzohidrazida 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 4-Bromobenzoic acid hydrazide, 4-Bromobenzohydrazide, 4-Bromobenzoic hydrazide
A18918.06
A18918.14
A18918.06EA
37.7
EUR
A18918.06
A18918.14
4-Bromobenzohidrazida 98
4-Bromobenzohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 5933-32-4
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 777006
Formula:
C₇H₇BrN₂O MW: 215.05 g/mol Pto. de fusión: 167…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007602 Núm. CAS: 5933-32-4 EINECS: 227-681-9 |