2-Bromobenzoato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate
A12435.14 A12435.22 A12435.36
A12435.14EA 48 EUR
A12435.14 A12435.22 A12435.36
2-Bromobenzoato de metilo ≥99%
2-Bromobenzoato de metilo
Purity: 99% CAS No.: 610-94-6 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1862501 MDL No.: MFCD00016328
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 252 °C
Densidad: 1.532
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016328
Núm. CAS: 610-94-6
EINECS: 210-241-5