3-Bromobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
308540250 308540050
ACRO308540250EA 77.9 EUR
ACRO308540250 ACRO308540050
3-Bromobenzoato de etilo 98%
3-Bromobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 130…131 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,43 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013529
Núm. CAS: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %