3-Bromobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
333650050 333650250
ACRO333650050EA 36.8 EUR
ACRO333650050 ACRO333650250
3-Bromobenzoato de metilo 98%
3-Bromobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 139…140 °C (35 mmHg)
Pto. de fusión: 31 °C
Número MDL: MFCD00017777
Núm. CAS: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %