3-Bromobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
A16174.09
A16174.18
A16174.30
A16174.09EA
39.7
EUR
A16174.09
A16174.18
A16174.30
3-Bromobenzoato de metilo ≥98%
3-Bromobenzoato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 618-89-3
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Flash Point:
Formula:
C₈H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 139…140 °C (35 mmHg) Pto. de fusión: 30…33 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017777 Núm. CAS: 618-89-3 EINECS: 210-569-9 |