4-Bromobenzoato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
249760500 249760100
ACRO249760500EA 134 EUR
ACRO249760500 ACRO249760100
4-Bromobenzoato de etilo 99%
4-Bromobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 262…264 °C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,43 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016329
Núm. CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Índice Merck: 13,01392
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %