4-Bromobenzoato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11365.09 A11365.18 A11365.30
A11365.09EA 40.7 EUR
A11365.09 A11365.18 A11365.30
4-Bromobenzoato de etilo ≥98%
4-Bromobenzoato de etilo
Purity: 98+% CAS No.: 5798-75-4 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 262-264° Beilstein Reference: 1867129 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00016329
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 262…264 °C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,403
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016329
Núm. CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Índice Merck: 14,1408