4-Bromobenzoato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
414070250 414070010
ACRO414070250EA 172 EUR
ACRO414070250 ACRO414070010
4-Bromobenzoato de metilo 99%
4-Bromobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 246
Pto. de fusión: 78…81 °C
Número MDL: MFCD00013531
Núm. CAS: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Índice Merck: 13,01392
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %