4-Bromobenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
A15517.06 A15517.14 A15517.22
A15517.06EA 52.8 EUR
A15517.06 A15517.14 A15517.22
4-Bromobenzoato de metilo ≥98%
4-Bromobenzoato de metilo
Purity: 98+% CAS No.: 619-42-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 2045132 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00013531
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 246
Pto. de fusión: 77…81 °C
Densidad: 1.69
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013531
Núm. CAS: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Índice Merck: 13,01392