Ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27268.06
H27268.03
H27268.06EA
184
EUR
H27268.06
H27268.03
Ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico ≥97%
Ácido 3-bromo-4-nitrobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 101420-81-9
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 200-204°
MDL No.: MFCD04117949
Formula:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246.02 g/mol Pto. de fusión: 200…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04117949 Núm. CAS: 101420-81-9 |