Ácido 4-bromo-2-nitrobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27541.06
H27541.03
H27541.06EA
64.7
EUR
H27541.06
H27541.03
Ácido 4-bromo-2-nitrobenzoico ≥97%
Ácido 4-bromo-2-nitrobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 99277-71-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 165-169°
MDL No.: MFCD01013599
Formula:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246.02 g/mol Pto. de fusión: 165…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01013599 Núm. CAS: 99277-71-1 |