Ácido 4-bromo-3,5-dimetoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21449.06
B21449.14
B21449.06EA
31.2
EUR
B21449.06
B21449.14
Ácido 4-bromo-3,5-dimetoxibenzoico ≥98%
Ácido 4-bromo-3,5-dimetoxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 56518-42-4
Molecular Formula: C9H9BrO4
Formula Weight: 261.07
Melting Point: 254-258°
MDL No.: MFCD01632140
Formula:
C₉H₉BrO₄ Pto. de fusión: 254…258 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632140 Núm. CAS: 56518-42-4 |