1,4-Dibromotetrafluorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18135.03
A18135.06
A18135.14
A18135.03EA
42.4
EUR
A18135.03
A18135.06
A18135.14
1,4-Dibromotetrafluorobenceno ≥99%
1,4-Dibromotetrafluorobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 344-03-6
Molecular Formula: C6Br2F4
Formula Weight: 307.87
Melting Point: 78-81°
MDL No.: MFCD00000309
Formula:
C₆Br₂F₄ Pto. Ebullición: 198 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 78…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000309 Núm. CAS: 344-03-6 EINECS: 206-448-5 |