1-Bromo-2,4,6-trifluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene
A19920.06
A19920.14
A19920.06EA
66.4
EUR
A19920.06
A19920.14
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenceno ≥98%
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 2367-76-2
Molecular Formula: C6H2BrF3
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4850
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 2502668
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000334
Formula:
C₆H₂BrF₃ MW: 210,98 g/mol Pto. Ebullición: 140…141 °C Pto. de fusión: 3…4 °C Densidad: 1,790 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000334 Núm. CAS: 2367-76-2 EINECS: 219-125-9 UN: 1993 ADR: 3,III |