1-Bromo-2,6-difluorobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
A10633.06 A10633.14
A10633.06EA 50.3 EUR
A10633.06 A10633.14
1-Bromo-2,6-difluorobenceno ≥98%
1-Bromo-2,6-difluorobenceno
Purity: 98% CAS No.: 64248-56-2 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 61°/35mm Beilstein Reference: 1681053 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009894
Formula: C₆H₃BrF₂
MW: 192.99 g/mol
Pto. Ebullición: 61 °C (35 mmHg)
Densidad: 1.710
Pto. de inflamación: 53 °C (127 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009894
Núm. CAS: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
UN: 1993
ADR: 3 III