N-Nitroso-N-ethylaniline
Proveedor: Cayman Chemical
Peligro
Sinónimos: N-ethyl-N-phenylnitrous amide, Ethylnitrosoaniline, Nitrosoethylaniline, NMA
21063-1 21063-10 21063-25 21063-5
CAYM21063-1EA 47.3 EUR
CAYM21063-1 CAYM21063-10 CAYM21063-25 CAYM21063-5
N-Nitroso-N-ethylaniline
N-Nitroso-N-ethylaniline
Precaución: Warning - this product is not for human or veterinary use.
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01670254
Núm. CAS: 612-64-6
UN: 2810
ADR: 6.1,I