Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
347460050 347460250
ACRO347460050EA 51.5 EUR
ACRO347460050 ACRO347460250
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo 99%
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₃BrClFO
Pto. Ebullición: 86…88 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 24…24,5 °C
Número MDL: MFCD03411584
Núm. CAS: 151982-51-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %