Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
L20142.03
L20142.06
L20142.14
L20142.03EA
37.4
EUR
L20142.03
L20142.06
L20142.14
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo ≥98%
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo
Purity: 98%
CAS No.: 151982-51-3
Molecular Formula: C7H3BrClFO
Formula Weight: 237.45
Refractive Index: 1.5877
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 86-88°/15mm
Beilstein Reference: 6323925
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03411584
Formula:
C₇H₃BrClFO Pto. Ebullición: 86…88 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 24…25 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411584 Núm. CAS: 151982-51-3 UN: 3261 ADR: 8,II |