Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25394.06
B25394.14
B25394.06EA
180
EUR
B25394.06
B25394.14
Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico ≥98%
Ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 394-28-5
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 154-158°
Beilstein Reference: 2575978
Formula:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219.01 g/mol Pto. de fusión: 154…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142874 Núm. CAS: 394-28-5 |