1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B25289.06 B25289.14
B25289.06EA 74.1 EUR
B25289.06 B25289.14
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenceno ≥98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenceno
Purity: 98+% CAS No.: 202865-72-3 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6300 Boiling Point: 235° MDL No.: MFCD00042578
Formula: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C
Densidad: 2,300
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042578
Núm. CAS: 202865-72-3