2-Bromo-4,6-difluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11022.14
A11022.22
A11022.36
A11022.14EA
49.4
EUR
A11022.14
A11022.22
A11022.36
2-Bromo-4,6-difluoroanilina ≥98%
2-Bromo-4,6-difluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 444-14-4
Molecular Formula: C6H4BrF2N
Formula Weight: 208.01
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 38-42°
Beilstein Reference: 2718139
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00009639
Formula:
C₆H₄BrF₂N Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 38…42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009639 Núm. CAS: 444-14-4 EINECS: 429-430-0 UN: 3077 ADR: 9,III |