2-Bromo-4-fluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A11751.06 A11751.14
A11751.06EA 44.7 EUR
A11751.06 A11751.14
2-Bromo-4-fluoroanilina ≥98%
2-Bromo-4-fluoroanilina
Purity: 98% CAS No.: 1003-98-1 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 221° Beilstein Reference: 2802562 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042462
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Pto. Ebullición: 221 °C
Pto. de fusión: 41 °C
Densidad: 1,670
Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042462
Núm. CAS: 1003-98-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III