2-Bromo-5-fluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B24901.06 B24901.14
B24901.06EA 73 EUR
B24901.06 B24901.14
2-Bromo-5-fluoroanilina ≥98%
2-Bromo-5-fluoroanilina
Purity: 98% CAS No.: 1003-99-2 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 154°/23mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00070750
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (23 mmHg)
Pto. de fusión: 42…46 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070750
Núm. CAS: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III