2-Bromo-6-fluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H25774.06
H25774.14
H25774.06EA
73.2
EUR
H25774.06
H25774.14
2-Bromo-6-fluoroanilina ≥98%
2-Bromo-6-fluoroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 65896-11-9
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Refractive Index: 1.5820
Beilstein Reference: 8541957
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01310982
Formula:
C₆H₅BrFN MW: 190,01 g/mol Densidad: 1,674 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01310982 Núm. CAS: 65896-11-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |