3-Bromo-4-fluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25610.06
B25610.14
B25610.06EA
68.7
EUR
B25610.06
B25610.14
3-Bromo-4-fluoroanilina ≥98%
3-Bromo-4-fluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 656-64-4
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 235°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03788559
Formula:
C₆H₅BrFN MW: 190.01 g/mol Pto. Ebullición: 235 °C Pto. de fusión: 34…36 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788559 Núm. CAS: 656-64-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |