4-Bromo-3-fluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22227.09
B22227.88
B22227.09EA
141
EUR
B22227.09
B22227.88
4-Bromo-3-fluoroanilina ≥98%
4-Bromo-3-fluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 656-65-5
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 3236457
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00672933
Formula:
C₆H₅BrFN Pto. Ebullición: 231 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 65…70 °C Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672933 Núm. CAS: 656-65-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |